missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coagulation Factor III/Tissue Factor Antibody (HTF-1), Novus Biologicals™

Código de producto. 18605888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mg; Unconjugated
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18605888 0.1 mg; Unconjugated
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18605888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP262199

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Coagulation Factor III/Tissue Factor Monoclonal antibody specifically detects Coagulation Factor III/Tissue Factor in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Functional Assay, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Coagulation Factor III/Tissue Factor
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon HTF-1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 3-12 μg/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Functional, Immunocytochemistry
Formulación PBS (pH 7.4)
Alias de gen CD142, CD142 antigen, Coagulation factor III, coagulation factor III (thromboplastin, tissue factor), FLJ17960, TF, TFA, Thromboplastin, tissue factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human brain tissue factor (CD142)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2152
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.