Learn More
Solución volumétrica analítica (AVL) de arsenito de sodio 0,05 M (0,1 N), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11512952 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
11512952 2,5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 11512952 Proveedor Reagecon N.º de proveedor SA2005W
Producto completamente factorizado, de alta pureza, estable, desarrollado y probado para titulaciones de oxidación/reducción
  • Probado a ±0,1 %
  • Se puede utilizar para titulaciones manuales o más frecuentemente para titulaciones automáticas
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Concentración 0.05 M
Técnica Valoración
Tipo Solución volumétrica analítica
Cantidad 2,5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM ARSENITE 0.1N ( 0.05M) Analytical Volumetric Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diarsenic trioxide