missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F4/80 Antibody (CI-A3-1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18740114 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.125 mg
Tamaño de la unidad:
125 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18740114 0.025 mg 25 microgramos
18715753 0.125 mg 125 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18740114 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600404SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody has been used in 64 publications

F4/80 Monoclonal specifically detects F4/80 in Human, Mouse, C. elegans, E. coli samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Radioimmunoassay, Electron Microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno F4/80
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon CI-A3-1
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:50-1:100, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500RadioImmunoassay 1:100-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Radioimmunoassay 1:100-1:2000, Electron Microscopy 1:10-1:500
N.º de referencia del gen Q61549
Alias de gen ADGRE1, Adhesion G protein-coupled receptor E1, cell surface glycoprotein F4/80, DD7A5-7, EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1, EGF-like module receptor 1, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 1, EGF-TM7, EMR1 hormone receptor, F4/80, Gpf480, Ly71, lymphocyte antigen 71, Mouse EMR1, Rat EMR1, TM7LN3
Símbolos de los genes ADGRE1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Thioglycollate stimulated peritoneal macrophages from C57BL/6 mice.
Peso molecular del antígeno 160 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2015
Especificidad de la prueba This recognizes mouse F4/80, a 160kD glycoprotein expressed by murine macrophages.
Especies diana Human, Mouse, C. elegans, E. coli
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.