Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 0,0 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11409159 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11409159 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11409159 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CRSR0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    144.41€ / 500 ml
    Ahorro 1.59€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (±1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
  • Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
  • Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
  • contenedores
  • Trazable al NIST
  • No tóxico, no cancerígeno
  • Muy preciso
  • Estable
  • Aprobado por la EPA
Especificaciones
Descripción Instrumentación sin relación
Exactitud Precisión ± 1 % NTU
Turbidez 0,0 NTU ± 1 %
Volumen (métrico) 500 ml