Una breve guía sobre las pipetas
Breve guía sobre las pipetas banner
Muchas opciones
Hay muchas opciones a la hora de elegir una pipeta, pero estamos aquí para aclarar sus dudas.
1. Pipetas manuales frente a pipetas electrónicas
Las pipetas manuales son muy apreciadas en el trabajo de laboratorio por su precisión y durabilidad, todo ello a precios asequibles. La mayoría de las pipetas manuales son totalmente autoclavables y fáciles de limpiar lo que garantiza una higiene adecuada y su reutilización. Para quienes buscan un enfoque más moderno, las pipetas electrónicas ofrecen una alternativa excelente. Estas pipetas presentan una ergonomía superior y una mayor fiabilidad, lo que las hace ideales para situaciones en las que abundan las tareas repetitivas de pipeteado. La funcionalidad electrónica agiliza la manipulación de líquidos ahorrando un valioso tiempo y esfuerzo durante los experimentos. Tanto si opta por pipetas manuales como por electrónicas, ambas opciones satisfacen las distintas necesidades del laboratorio, proporcionando soluciones precisas y eficientes para el trasvase de líquidos. Gracias a su inigualable versatilidad, las pipetas siguen siendo herramientas esenciales que contribuyen significativamente al éxito y al progreso de la investigación y los experimentos científicos.
Productos destacados
    2. Pipetas monocanal o multicanal
    Productos destacados
      Las pipetas multicanal desempeñan un papel crucial en las aplicaciones de laboratorio de alto rendimiento, incluidas las técnicas de PCR, ELISA y cultivo celular. Estas pipetas permiten la transferencia simultánea de líquidos a múltiples canales, normalmente disponibles en configuraciones de x8, x12, o x16 channels. La eficiencia de las pipetas multicanal las hace indispensables para acelerar los flujos de trabajo y reducir los pasos repetitivos del pipeteado.
      Ciertos modelos ofrecen un espaciado de puntas ajustable para adaptarse a diversos formatos de placas o aplicaciones específicas, lo que proporciona una mayor versatilidad y adaptabilidad. Estas pipetas están disponibles tanto en versión manual como electrónica, siendo las variantes electrónicas las que ofrecen el mayor nivel de eficiencia y precisión.
      En experimentos de gran volumen o ensayos que requieren transferencias repetitivas de líquidos, las pipetas multicanal mejoran significativamente la productividad y la precisión. Son un activo inestimable para los laboratorios que buscan mejorar el rendimiento y, al mismo tiempo, mantener resultados consistentes y fiables en múltiples muestras.
      3. Pipetas de desplazamiento positivo y de repetición
      Las pipetas de desplazamiento positivo ofrecen una manipulación precisa y sin fugas de líquidos difíciles como sustancias viscosas, volátiles o peligrosas. Esta avanzada tecnología de pipeteado es especialmente útil para aplicaciones en las que las pipetas de desplazamiento de aire estándar pueden encontrar dificultades. Las pipetas de desplazamiento positivo funcionan mediante un pistón desechable que entra en contacto directo con el líquido impidiendo que entre aire en la pipeta. Como resultado, se reduce significativamente el riesgo de contaminación o pérdida debido a la retención de la muestra.
      Esta tecnología se emplea habitualmente en pipetas de repetición, que permiten la distribución directa de líquidos desde una punta dispensadora, agilizando las tareas repetitivas y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo. La capacidad de dispensar con precisión líquidos difíciles de manipular convierte a las pipetas de desplazamiento positivo en una valiosa herramienta en diversas áreas de investigación como la biología molecular, la genómica y las aplicaciones farmacéuticas. Su precisión, fiabilidad y versatilidad las convierten en un activo indispensable para los científicos que trabajan con muestras líquidas difíciles.
      Productos destacados
            4. Instrucciones de cuidado
            Para un rendimiento óptimo y una longevidad de sus pipetas es crucial seguir ciertas medidas aunque consultar el manual de usuario sigue siendo esencial. Garantizar la máxima exactitud y precisión implica mantener la limpieza dentro y fuera de la pipeta. Evite cualquier contacto del líquido con superficies que no sean la punta y evite inclinar la pipeta horizontalmente para evitar que el pistón se empape. El almacenamiento adecuado en el estante correcto, en posición vertical, es imprescindible.
            La limpieza y calibración periódicas son primordiales y los distintos productos requieren cuidados específicos. Las marcas de confianza suelen ofrecer asistencia para el mantenimiento y la calibración, accesible a través de sus sitios web. Confirme la disponibilidad de estos servicios en su país visitando el sitio web de la marca.
            Siguiendo estas prácticas, podrá prolongar la vida útil de sus pipetas y asegurarse de que sigan ofreciendo resultados precisos y fiables en el laboratorio.
            5. Preguntas frecuentes
            ¿Cuál es la pipeta más precisa?
            Mejorar la precisión de las pipetas es crucial para garantizar resultados fiables y precisos en el laboratorio. A continuación se indican algunos pasos que puede seguir para mejorar la precisión de sus pipetas:
            1. Calibración regular: Calibre regularmente sus pipetas siguiendo las directrices del fabricante o los procedimientos operativos estándar de su laboratorio. La calibración garantiza que la pipeta está dispensando el volumen correcto con precisión.
            2. Técnica adecuada: Forme a los usuarios en la técnica de pipeteado adecuada, incluido el funcionamiento suave del émbolo, el mantenimiento de la pipeta en posición vertical durante la aspiración y la dispensación y evite la liberación rápida del émbolo para evitar los aerosoles.
            3. Utilice puntas de pipeta correctas: Utilice siempre las puntas de pipeta adecuadas compatibles con su modelo de pipeta. El uso de puntas incorrectas o desgastadas puede provocar imprecisiones en el suministro de volumen.
            4. Humedezca previamente las puntas de pipeta: Antes de pipetear humedezca previamente la punta aspirando y dispense el líquido sin tocar las paredes del recipiente. Este paso garantiza un suministro de volumen preciso y reduce la pérdida de muestra.
            5. Evite pipetear en exceso y en defecto: Asegúrese de que la pipeta está ajustada al volumen correcto para su aplicación, evitando tanto el exceso como la falta de pipeteo que pueden afectar a la precisión.
            6. Mantenga las pipetas limpias: Limpie y mantenga regularmente sus pipetas para evitar la acumulación de residuos que podrían afectar a la precisión. Siga las directrices del fabricante para la limpieza y el mantenimiento.
            7. Trabaje en entornos controlados: Pipetee en un entorno estable y controlado, libre de fluctuaciones de temperatura o corrientes de aire que puedan afectar a la precisión del volumen suministrado.
            8. Puntas de pipeta de calidad: Utilice puntas de pipeta de alta calidad que se ajusten de forma segura y no contribuyan a las variaciones en el suministro de volumen.
            Aplicando estas prácticas recomendadas puede mejorar significativamente la precisión de sus pipetas, lo que conducirá a resultados más fiables y reproducibles en sus experimentos.
            6. Categorías destacadas