Learn More
Fisherbrand™ Volumen variable Elite™, pipetas multicanal
Product Code. 11875772 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Exactitud:
1,3 al 5 %
1,5 al 5 %
2,4 al 12 %
Del 1 al 4,6%
Número de canales:
8
12
Unit Size:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Exactitud Número de canales Unit Size
11875772 De 5 to 50 μl 1,5 al 5 % 12 cada uno
11865772 De 10 to 100 μl 1,3 al 5 % 12 cada uno
11885772 De 30 a 300 μl Del 1 al 4,6% 12 cada uno
11815772 De 1 to 10 μl 2,4 al 12 % 8 cada uno
11825772 De 10 to 100 μl 1,3 al 5 % 8 cada uno
11845772 De 30 a 300 μl Del 1 al 4,6% 8 cada uno
11855772 De 1 to 10 μl 2,4 al 12 % 12 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11875772
En stock
Add to basket
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
  • Totalmente esterilizable en autoclave: se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
  • Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI
  • Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %—
  • Mando ergonómico cómo y ligero: agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
  • Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne: el mejor rendimiento de pipeteo
  • Pistón de súper explosión: crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud 1,5 al 5 %
Puntas compatibles SureOne™ Puntas de pipeteador
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con SureOne Punta de pipeta
Número de canales 12
Línea de productos Elite
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 5 to 50 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incrementos 0,1 μl
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua del producto, su entrega puede contener productos con alguna pequeña variación de color, pero su forma, ajuste y función no se verán afectados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su