Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Pipeta de repetición electrónica HandyStep™ táctil
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16328007 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μL a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16328007 1 μL a 50 ml cada uno
1 options
Código de producto. 16328007 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 705200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    849.55€ / paquete de 1
    Ahorro 155.45€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
La pipeta de repetición electrónica BRAND™ HandyStep™ táctil cuenta con mandos en la pantalla táctil para un funcionamiento intuitivo.
  • El HandyStep™ Touch cuenta con una variedad de modos personalizables que incluyen configuraciones, dispensación múltiple, dispensación automática y pipeteo, con la capacidad de guardar sus favoritos.
  • Funciona a través de una interfaz de pantalla táctil sencilla e intuitiva.
  • Compatible con todas las puntas de repetición estándar
  • Reconoce automáticamente BRAND™ PD-Tip™ Puntas dosificadoras de precisión II
  • La función de aprendizaje de dispensación automática reduce significativamente el movimiento repetitivo hasta en un 97 %
  • Equipado con expulsión de punta motorizada
  • Alimentado por una batería de iones de litio de por vida para un rendimiento duradero.
  • Capacidades multilingües con soporte para inglés, español, francés, alemán y chino.
  • Soporte de carga inductiva disponible por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Exactitud 0.50%
Batería, tipo Iones de litio
ClipTip No
Puntas compatibles PD-Tip II
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Blanco
Velocidad de dispensación 8 velocidades ajustables
Desechables Reutilizables
Para utilizar con PD-Tip II
Material Policarbonato, PBT, vidrio, silicona, PEEK
Modelo HandyStep Tocar
Número de canales 1
Programable 10 favoritos
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta de repetición electrónica
Volumen (métrico) 1 μL a 50 ml
Pantalla retroiluminado Color Touch Pantalla
Para utilizar con (equipo) PD-Tips II
Incluye Marcado DE-M, certificado de rendimiento, manual de funcionamiento, guía de referencia rápida, montaje en pared o estante, batería de iones de litio, adaptador de corriente universal, USB cable tipo C
Número de velocidades 8
Temperatura de funcionamiento (métrico) 15° hasta 40 °C
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 6 cm
Anchura (métrico) 5 cm
Altura (métrico) 20 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz
Tensión 100 - 240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.