Encuentre su mejor opción con las pipetas Eppendorf Research 3 Neo
Agosto 2025 | 1 min de lectura | Por: Eppendorf
Encuentre su mejor opción con las pipetas Eppendorf Research 3 Neo
¡Despídase del enfoque único para todos en la pipeteo!
Descubra las nuevas pipetas Eppendorf Research™ 3 Neo, que ofrecen un ajuste de volumen más rápido o sencillo, un diseño ergonómico y accesorios innovadores para proporcionar nuevos niveles de comodidad y eficiencia en sus experimentos.
Libere el poder de la elección
La Research 3 Neo cuenta con un exclusivo sistema de cambio de marcha de volumen: “Fast” para ajustes rápidos y “Easy” para ajustes suaves con una sola mano. El nuevo bloqueo de volumen mantiene su configuración segura durante cada sesión de pipeteo.
Personaliza su experiencia con ajustes temporales según diferentes líquidos, geometrías de puntas o altitudes, y dale un toque personal con los anillos de marcación ColorTag, disponibles en 12 colores vibrantes.
Diseñadas para adaptarse a su mano
Estas pipetas reducen el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo gracias a su funcionamiento suave, gancho ergonómico para el dedo, botón más corto y diseño liviano.
Lidere su laboratorio hacia la sostenibilidad
Con etiquetas ACT™, certificación ISO 14001, energía renovable, embalajes reciclados y puntas epT.I.P.S™ BioBased, puedes minimizar la huella de carbono de tus actividades de pipeteo.