accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHH2OClClCH3NNH2NNOO

CAS RN 49575-10-2

IUPAC Nombre: dihydrogen 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethan-1-amine hydrate dichloride
Sinónimos: dihydrogen 2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethanamine hydrate dichloride
Peso molecular (g/mol): 261.1
Fórmula molecular: C6H14Cl2N4O3
InChi Key: QWNVLXXRZSQSHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].O.[Cl-].[Cl-].CC1=NC=C(N1CCN)[N+]([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados