Learn More
Diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-metil-5-nitroimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole Dihydrochloride M |
| CAS | 49575-10-2 |
| Fórmula molecular | C6 H10 N4 O2 . 2 Cl H . H2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N4O2.2ClH.H2O/c1-5-8-4-6(10(11)12)9(5)3-2-7;;;/h4H,2-3,7H2,1H3;2*1H;1H2 |
| SMILES | O.Cl.Cl.Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCN |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanamina;hidrato;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 261.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.0443 |