Learn More
Monohidrato diclorhidrato de 1-(2-aminoetil)-2-metil-5-nitroimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10798671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10798671 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10798671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213030050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 49575-10-2 | 2HCl·H2O | 261.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Nombre de nota 98%
CAS 49575-10-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 195°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular 2HCl·H2O
Número MDL MFCD00066965
Cantidad 5 g
Sinónimo dihydrogen 2-2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl ethanamine hydrate dichloride
Información de solubilidad Solubility in water: 600g/L. Other solubilities: methanol:26g/L ethanol:1.8g/L 2-propanol:0.48g/l,dichloromethane: 0.11g/L,acetone: 0.11g/L,n,n-dimethylformamide: 7g/L
Clave InChI AZYQXHDJVHNBRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N1CCN)[N+](=O)[O-].Cl.Cl
Nombre IUPAC 2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 261.11
PubChem CID 12222573
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.11
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Aminoethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole dihydrochloride monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.