accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOSiH3CCH3OCH3O

CAS RN 2182-66-3

IUPAC Nombre: (acetyloxy)dimethylsilyl acetate
Sinónimos: (acetyloxy)dimethylsilyl acetate
Peso molecular (g/mol): 176.24
Fórmula molecular: C6H12O4Si
InChi Key: RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados