Learn More
Diacetoxidimetilsilano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10461304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10461304 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10461304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426690250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetoxydimethylsilane
CAS 2182-66-3
Punto de fusión -12.5°C
Color Incolora
Densidad 1.0530g/mL
Punto de ebullición 164°C
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12O4Si
Fórmula lineal (CH3COO)2Si(CH3)2
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00039832
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.053
Sinónimo dimethyldiacetoxysilane, diacetoxydimethylsilane, dimethylsilanediyl diacetate, silanediol, dimethyl-, diacetate, dimethylsilanediol, diacetate, silanediol, 1,1-dimethyl-, 1,1-diacetate, acetyloxy dimethylsilyl acetate, dimethyldiacetoxysilicane, dimethyl-silanediodiacetate, acmc-1ak12
Clave InChI RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [acetiloxi(dimetil)silo]
Peso molecular (g/mol) 176.24
PubChem CID 75130
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diacetoxydimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación