Learn More
Diacetoxidimetilsilano, 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11955931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11955931 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11955931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434011000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetoxydimethylsilane
CAS 2182-66-3
Punto de fusión -12.5°C
Densidad 1.0530g/mL
Punto de ebullición 164°C
Temperatura de inflamación 69°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C6H12O4Si
Fórmula lineal (CH3COO)2Si(CH3)2
Número MDL MFCD00039832
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.053
Sinónimo dimethyldiacetoxysilane, diacetoxydimethylsilane, dimethylsilanediyl diacetate, silanediol, dimethyl-, diacetate, dimethylsilanediol, diacetate, silanediol, 1,1-dimethyl-, 1,1-diacetate, acetyloxy dimethylsilyl acetate, dimethyldiacetoxysilicane, dimethyl-silanediodiacetate, acmc-1ak12
Clave InChI RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [acetiloxi(dimetil)silo]
Peso molecular (g/mol) 176.24
PubChem CID 75130
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.24
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diacetoxydimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.