CAS RN 99614-64-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1,2,3,9-Tetrahidro-9-metil-3-metileno-4H-carbazol-4-ona, TRC
CAS: 99614-64-9 Fórmula molecular: C14 H13 N O Peso molecular (g/mol): 211.26 Sinónimo: 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one,Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP) Nombre IUPAC: 9-metil-3-metilideno-1,2-dihidrocarbazol-4-ona SMILES: Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
2
9-Metil-3-metilen-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.