Learn More
9-Metil-3-metilen-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona, Mikromol™
Descripción
9-Metil-3-metilen-1,2,3,9-tetrahidro-4H-carbazol-4-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| CAS | 99614-64-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H13 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP), Ondansetron Imp. D (EP), Ondansetron USP Related Compound D, Ondansetron USP RC D, 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, GR 44122X, Ph Eur Ondansetron Impurity D, USP Ondanestron Related Compound D, ondansetron olefin (GR 44122X), Ondansetron related, Ondansetron Related Compound D, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Impurity D, Ondansetron Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3 |
| SMILES | Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 9-metil-3-metilideno-1,2-dihidrocarbazol-4-ona |
| Mostrar más |