Learn More
1,2,3,9-Tetrahidro-9-metil-3-metileno-4H-carbazol-4-ona, TRC
Código de producto. 30133849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133849 10 g 10 g
30007784 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29393010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99614-64-9
Fórmula molecular C14 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 211.26
Sinónimo 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one, Ondansetron Hydrochloride Dihydrate Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 9-metil-3-metilideno-1,2-dihidrocarbazol-4-ona
SMILES Cn1c2CCC(=C)C(=O)c2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-Methyl-3-methylene-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO/c1-9-7-8-12-13(14(9)16)10-5-3-4-6-11(10)15(12)2/h3-6H,1,7-8H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0997