CAS RN 99473-15-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desmetilcarboxia Terbinafina, TRC
CAS: 99473-15-1 Fórmula molecular: C20 H21 N O2 Peso molecular (g/mol): 307.39 Sinónimo: 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-,5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-,(5E)-2,2-Dimethyl-7-[(1-naphthalenylmethyl)amino]-5-hepten-3-ynoic acid,N-Desmethylcarboxyterbinafine Nombre IUPAC: (E)-2,2-dimetil-7-(naftalena-1-ilmetilamino)hept-5-en-3-ácido noico SMILES: CC(C)(C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12)C(=O)O