Learn More
N-Desmetilcarboxia Terbinafina, TRC
Código de producto. 30012250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012250 1 mg 1 miligramo
30006927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2914051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99473-15-1
Fórmula molecular C20 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 307.39
Sinónimo 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-, 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-, (5E)-2,2-Dimethyl-7-[(1-naphthalenylmethyl)amino]-5-hepten-3-ynoic acid, N-Desmethylcarboxyterbinafine
Nombre IUPAC (E)-2,2-dimetil-7-(naftalena-1-ilmetilamino)hept-5-en-3-ácido noico
SMILES CC(C)(C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desmethylcarboxy Terbinafine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO2/c1-20(2,19(22)23)13-6-3-7-14-21-15-17-11-8-10-16-9-4-5-12-18(16)17/h3-5,7-12,21H,14-15H2,1-2H3,(H,22,23)/b7-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1572