accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3H3CH3CNNN

CAS RN 993-22-6

IUPAC Nombre: azide; tetrabutylazanium
Sinónimos: azide; tetrabutylammonium ion
Peso molecular (g/mol): 284.49
Fórmula molecular: C16H36N4
InChi Key: GMRIOAVKKGNMMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [N-]=[N+]=[N-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados