Learn More
Azida de tetrabutilamonio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium Azide |
| CAS | 993-22-6 |
| Fórmula molecular | C16H36N4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (1:1) (ACI), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','azide (8CI), Tetrabutylammonium azide (6CI','7CI), Tetra-n-butylammonium azide, Tetrabutylammonium nitride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1 |
| SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N-]=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | tetrabutilazanio;azida |
| Peso molecular (g/mol) | 284.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.294 |