Learn More
Azida de tetrabutilamonio, TRC
Código de producto. 30450779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450779 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30450779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT310835500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrabutylammonium Azide
CAS 993-22-6
Fórmula molecular C16H36N4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (1:1) (ACI), 1-Butanaminium','N,N,N-tributyl-','azide (9CI), Ammonium','tetrabutyl-','azide (8CI), Tetrabutylammonium azide (6CI','7CI), Tetra-n-butylammonium azide, Tetrabutylammonium nitride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[N-]=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC tetrabutilazanio;azida
Peso molecular (g/mol) 284.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.294