accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOOO

CAS RN 99189-60-3

IUPAC Nombre: 2-[1-(carbamoylmethyl)cyclohexyl]acetate
Sinónimos: 2-[1-(carbamoylmethyl)cyclohexyl]acetate
Peso molecular (g/mol): 198.24
Fórmula molecular: C10H16NO3
InChi Key: QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-M
SMILES: NC(=O)CC1(CC([O-])=O)CCCCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados