Learn More
Monoamida del ácido 1,1-ciclohexanodiacético, Mikromol™
Descripción
Monoamida del ácido 1,1-ciclohexanodiacético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide |
| CAS | 99189-60-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H17 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyclohexaneacetic acid, 1-(2-amino-2-oxoethyl)-, Cyclohexaneacetic acid, 1-(carbamoylmethyl)- (6CI), 1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, 1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-acetamide, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid, 1-(Carbamoylmethyl)-cyclohexaneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | NC(=O)CC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-(2-amino-2-oxo-etil)ciclohexil]acético |
| Mostrar más |