Learn More
1,1-Monoamida de Ácido Ciclohexanadiacético, TRC
Código de producto. 30137509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137509 10 g 10 g
30133380 25 g 25 g
30005600 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137509 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99151010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99189-60-3
Fórmula molecular C10 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 199.247
Sinónimo Cyclohexaneacetic acid, 1-(2-amino-2-oxoethyl)-, Cyclohexaneacetic acid, 1-(carbamoylmethyl)- (6CI), 1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, 1-(Carboxymethyl)cyclohexane-1-acetamide, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid
Nombre IUPAC 2-[1-(2-amino-2-oxoetil)ciclohexilacético ácido acético
SMILES NC(=O)CC1(CC(=O)O)CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1208