accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH2CH3HO

CAS RN 99-48-9

IUPAC Nombre: 2-methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol
Sinónimos: carveol laevo carveol p-mentha-6,8-dien-2-ol carveols
Peso molecular (g/mol): 152.24
Fórmula molecular: C10H16O
InChi Key: BAVONGHXFVOKBV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados