Learn More
Carveol (mezcla de cis y trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Carveol |
| CAS | 99-48-9 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol (ACI), p-Mentha-6,8-dien-2-ol (8CI), 2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, 2-Methyl-5-isopropenyl-2-cyclohexen-1-ol, 2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol, 5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, 5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-enol, Carveol, NSC 68313, p-Mentha-1,8-dien-6-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1 |
| Nombre IUPAC | 2-Metil-5-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |