Learn More
Carveol (mezcla de cis y trans), TRC
Código de producto. 30366741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30366741 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30366741 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18468010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Carveol
CAS 99-48-9
Fórmula molecular C10 H16 O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Cyclohexen-1-ol, 2-methyl-5-(1-methylethenyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-5-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol (ACI), p-Mentha-6,8-dien-2-ol (8CI), 2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, 2-Methyl-5-isopropenyl-2-cyclohexen-1-ol, 2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol, 5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexen-1-ol, 5-Isopropenyl-2-methylcyclohex-2-enol, Carveol, NSC 68313, p-Mentha-1,8-dien-6-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9-11H,1,5-6H2,2-3H3
SMILES CC(=C)C1CC=C(C)C(O)C1
Nombre IUPAC 2-Metil-5-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 152.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201