accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONONOONOO

CAS RN 99-35-4

IUPAC Nombre: 1,3,5-trinitrobenzene
Sinónimos: trinitrobenzene s-trinitrobenzene TNB sym-trinitrobenzene
Peso molecular (g/mol): 213.11
Fórmula molecular: C6H3N3O6
InChi Key: UATJOMSPNYCXIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados