Learn More
1,3,5-Trinitrobenceno, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep S-3760
| Cantidad | 1 mL |
|---|
Descripción
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| 1,3,5-Trinitrobenceno | 99-35-4 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
| 1,3,5-Trinitrobenzene | |
| 99-35-4 , 67-56-1 | |
| El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. | |
| C6H3N3O6 | |
| UATJOMSPNYCXIX-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3,5-trinitrobenceno | |
| 213.105 | |
| 1 mL |
| 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar | |
| 0.1, 99.9 | |
| 0.1, 99.9 | |
| GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos | |
| C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] | |
| Methanol-P and T | |
| 7434 | |
| CHEBI:48113 |
Seguridad y manipulación
- 1,3,5-Trinitrobenzene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: methanol