Learn More
Calibración del método 8270 de la EPA por mezcla de clase 4 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312374
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312374 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312374 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000440DI
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole
CAS 99-35-4, 130-15-4, 121-14-2, 606-20-2, 56-57-5, 98-86-2
Nombres de analitos o componentes 1,3,5-Trinitrobenzene∣1,4-Naphthoquinone∣2,4-Dinitrotoluene∣2,6-Dinitrotoluene∣4-Nitroquinoline-1-oxide∣Acetophenone∣Azobenzene∣Benzyl alcohol∣Dibenzofuran∣Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Ethyl methanesulfonate∣Isophorone∣Isosafrole∣Methylmethanesulfonate∣Nitrobenzene∣Phenacetin∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Safrole
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3,5-Trinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Naphthoquinone 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2,6-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitroquinoline-1-oxide 2000 μg/mL∣Acetophenone 2000 μg/mL∣Azobenzene 2000 μg/mL∣Benzyl alcohol 2000 μg/mL∣Dibenzofuran 2000 μg/mL∣Dibutyl phthalate 2000 μg/mL∣Diethyl phthalate 2000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 2000 μg/mL∣Ethyl methanesulfonate 2000 μg/mL∣Isophorone 2000 μg/mL∣Isosafrole 2000 μg/mL∣Methylmethanesulfonate 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Phenacetin 2000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 2000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 2000 μg/mL∣Safrole 2000 μg/mL