CAS RN 98903-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dímero de Esmolol, TRC
CAS: 98903-89-0 Fórmula molecular: C31H46N2O7 Peso molecular (g/mol): 558.71 Sinónimo: 4-[2-Hydroxy-3-[[3-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-1-oxopropyl](1-methylethyl)amino]propoxy]-benzenepropanoic Acid Methyl Ester SMILES: COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)CCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2)cc1