Learn More
Dímero de Esmolol, TRC
Código de producto. 30373705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30373705 100 mg 100 miligramos
30373108 50 mg 50 miligramos
30369223 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE668030100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98903-89-0
Fórmula molecular C31H46N2O7
Peso molecular (g/mol) 558.71
Sinónimo 4-[2-Hydroxy-3-[[3-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-1-oxopropyl](1-methylethyl)amino]propoxy]-benzenepropanoic Acid Methyl Ester
SMILES COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CN(C(C)C)C(=O)CCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esmolol Dimer
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H46N2O7/c1-22(2)32-18-26(34)20-39-28-12-6-24(7-13-28)10-16-30(36)33(23(3)4)19-27(35)21-40-29-14-8-25(9-15-29)11-17-31(37)38-5/h6-9,12-15,22-23,26-27,32,34-35H,10-11,16-21H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.3305