CAS RN 97963-75-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-(4-Difluorometoxi-2-nitrofenil)acetamida, TRC
CAS: 97963-75-2 Fórmula molecular: C9H8F2N2O4 Peso molecular (g/mol): 246.17 Sinónimo: N-[4-(Difluoromethoxy)-2-nitrophenyl]acetamide,Pantoprazole Impurity 9 Nombre IUPAC: N-[4-(difluorometoxi)-2-nitrofenil]acetamida SMILES: CC(=O)Nc1ccc(OC(F)F)cc1[N+](=O)[O-]