Learn More
N-(4-Difluorometoxi-2-nitrofenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30368001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368001 50 mg 50 miligramos
30362191 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD36709050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97963-75-2
Fórmula molecular C9H8F2N2O4
Peso molecular (g/mol) 246.17
Sinónimo N-[4-(Difluoromethoxy)-2-nitrophenyl]acetamide, Pantoprazole Impurity 9
Nombre IUPAC N-[4-(difluorometoxi)-2-nitrofenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(F)F)cc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Difluoromethoxy-2-nitrophenyl)acetamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8F2N2O4/c1-5(14)12-7-3-2-6(17-9(10)11)4-8(7)13(15)16/h2-4,9H,1H3,(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0452
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.