CAS RN 97799-98-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida, TRC
CAS: 97799-98-9 Fórmula molecular: C6 H6 Cl N O S Peso molecular (g/mol): 175.64 Sinónimo: 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-methyl- (6CI, 9CI, ACI),5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide (ACI),5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide,5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide Nombre IUPAC: 5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida SMILES: CNC(=O)c1ccc(Cl)s1
2
5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.