Learn More
5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida, TRC
Código de producto. 30368507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368507 1 g 1 g
30364015 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30368507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3738401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97799-98-9
Fórmula molecular C6 H6 Cl N O S
Peso molecular (g/mol) 175.64
Sinónimo 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-methyl- (6CI, 9CI, ACI), 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide (ACI), 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide, 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide
Nombre IUPAC 5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida
SMILES CNC(=O)c1ccc(Cl)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClNOS/c1-8-6(9)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9859