Learn More
5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30461869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461869 4 x 25 mg -
30049771 25 mg 25 miligramos
30051509 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461869 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3629.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
CAS 97799-98-9
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 Cl N O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClNOS/c1-8-6(9)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Tipo de solución Neat
SMILES CNC(=O)c1ccc(Cl)s1
Nombre IUPAC 5-cloro-N-metiltiofeno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 175.64
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9859 g/mol