CAS RN 97780-06-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Etametsulfurón-metilo, TRC
CAS: 97780-06-8 Fórmula molecular: C15 H18 N6 O6 S Peso molecular (g/mol): 410.4 Sinónimo: DPX-A 7881,Ethametsulfuron methyl ester,Ethametsulfuron-methyl,Muster,Salsa,Salsa 75WG,Benzoic acid, 2-[[[[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester Nombre IUPAC: benzoato de metilo 2-[[4-etoxi-6-(metilamino)-1,3,5-triazina-2-il]carbamoilsulfamoil]benzoato SMILES: CCOc1nc(NC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC)n1