Learn More
Etametsulfurón-metilo, TRC
Código de producto. 30136869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136869 500 mg 500 miligramos
30004750 50 mg 50 miligramos
30004768 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE675810500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97780-06-8
Fórmula molecular C15 H18 N6 O6 S
Peso molecular (g/mol) 410.4
Sinónimo DPX-A 7881, Ethametsulfuron methyl ester, Ethametsulfuron-methyl, Muster, Salsa, Salsa 75WG, Benzoic acid, 2-[[[[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
Nombre IUPAC benzoato de metilo 2-[[4-etoxi-6-(metilamino)-1,3,5-triazina-2-il]carbamoilsulfamoil]benzoato
SMILES CCOc1nc(NC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethametsulfuron-methyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H3,16,17,18,19,20,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1009