CAS RN 97772-99-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-Hidroxi Aminopterina, TRC
CAS: 97772-99-1 Fórmula molecular: C19H20N8O6 Peso molecular (g/mol): 456.41 Sinónimo: N-[4-[[(2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid,N-[p-[[(2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid,N-[4-[[(2,4-Diamino-1,7-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- L-Glutamic Acid Nombre IUPAC: (2S)-2-[[4-[(2,4-diamino-7-oxo-8H-pteridina-6-il)metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico SMILES: C1=CC(=CC=C1C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=NC3=C(NC2=O)N=C(N=C3N)N