Learn More
7-Hidroxi Aminopterina, TRC
Código de producto. 30407621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407621 10 mg -
30404780 1 mg -
30404160 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH79725010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97772-99-1
Fórmula molecular C19H20N8O6
Peso molecular (g/mol) 456.41
Sinónimo N-[4-[[(2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid, N-[p-[[(2,4-Diamino-7-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic Acid, N-[4-[[(2,4-Diamino-1,7-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]- L-Glutamic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[4-[(2,4-diamino-7-oxo-8H-pteridina-6-il)metilamino]benzoilo]amino]ácido pentanedioico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)NCC2=NC3=C(NC2=O)N=C(N=C3N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Aminopterin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N8O6/c20-14-13-15(27-19(21)25-14)26-17(31)11(23-13)7-22-9-3-1-8(2-4-9)16(30)24-10(18(32)33)5-6-12(28)29/h1-4,10,22H,5-7H2,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H5,20,21,25,26,27,31)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.1506