CAS RN 97759-16-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S186, MedChemExpress
MedChemExpress S186 is a kind of sodium salts of calcium-acetylpropylamine phosphonate(APA); a new strontium-specific chelating agent.