Learn More
S186, MedChemExpress
Código de producto. 16465928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465928 10 mg 10 miligramos
16452077 50 mg 50 miligramos
16418567 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13950
MedChemExpress S186 is a kind of sodium salts of calcium-acetylpropylamine phosphonate(APA); a new strontium-specific chelating agent.
S186 is a kind of sodium salts of calcium-acetylpropylamine phosphonate(APA)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S186
Forma física Solid
CAS 97759-16-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10CaNNaO7P2
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (311.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C)NC(CC)(P([O-])([O-])=O)P(O)(O[Na])=O.[Ca+2]
Peso molecular (g/mol) 321.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.15
Porcentaje de pureza 95.0%