CAS RN 97664-58-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-(4-Fenilbutoxi)-1-hexanamina, TRC
CAS: 97664-58-9 Fórmula molecular: C16 H27 N O Peso molecular (g/mol): 249.39 Sinónimo: D 2543 Nombre IUPAC: 6-(4-fenilbutoxi)hexan-1-amine SMILES: NCCCCCCOCCCCc1ccccc1