Learn More
6-(4-Fenilbutoxi)-1-hexanamina, TRC
Código de producto. 17912215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17912215 250 mg 250 miligramos
17910765 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17912215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP297920250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97664-58-9
Fórmula molecular C16 H27 N O
Peso molecular (g/mol) 249.39
Sinónimo D 2543
Nombre IUPAC 6-(4-fenilbutoxi)hexan-1-amine
SMILES NCCCCCCOCCCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(4-Phenylbutoxy)-1-hexanamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO/c17-13-7-1-2-8-14-18-15-9-6-12-16-10-4-3-5-11-16/h3-5,10-11H,1-2,6-9,12-15,17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.2093