CAS RN 97628-83-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster fenilmetílico del ácido [4-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)butil][3-[[(fenilmetoxi)carbonil]amino]propil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster fenilmetílico del ácido [4-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)butil][3-[[(fenilmetoxi)carbonil]amino]propil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster fenilmetílico del ácido [4-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)butil][3-[[(fenilmetoxi)carbonil]amino]propil]carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.