Learn More
Éster fenilmetílico del ácido [4-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)butil][3-[[(fenilmetoxi)carbonil]amino]propil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylmethyl Ester (4-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)butyl)(3-(((phenylmethoxy)carbonyl)amino)propyl)carbamic Acid |
| CAS | 97628-83-6 |
| Fórmula molecular | C31H33N3O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzyl (3-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)propyl)(4-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)butyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H33N3O6/c35-28-26-16-7-8-17-27(26)29(36)34(28)21-10-9-19-33(31(38)40-23-25-14-5-2-6-15-25)20-11-18-32-30(37)39-22-24-12-3-1-4-13-24/h1-8,12-17H,9-11,18-23H2,(H,32,37) |
| SMILES | O=C(NCCCN(CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(=O)OCc3ccccc3)OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[4-(1,3-dioxoisoindol-2-il)butil]-N-[3-(fenilmetoxicarbonilamino)propil]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 543.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 543.2369 |