accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOOO(E)

CAS RN 97148-39-5

IUPAC Nombre: (2E)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetate
Sinónimos: (2E)-2-(furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetate
Peso molecular (g/mol): 168.13
Fórmula molecular: C7H6NO4
InChi Key: ZNQCEVIJOQZWLO-SOFGYWHQSA-M
SMILES: CO\N=C(\C([O-])=O)C1=CC=CO1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados