Learn More
Sal de amonio del ácido (Z)-2-metoxiimino-2-furanacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-2-Methoxyimino-2-furanacetic acid ammonium salt |
| CAS | 97148-39-5 |
| Fórmula molecular | C7 H6 N O4 . H4 N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt (1:1), (αZ)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (Z)-, 2-Furanacetic acid, α-(methoxyimino)-, ammonium salt, (αZ)- (9CI), Ammonium (Z)-(Furan-2-yl)(methoxyimino)acetate, Cefuroxime sodium related, 640-ammonium salt, 750-acid (anti isomer), 736-acid (furyl glyoxylic acid), 2-furoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4.H3N/c1-11-8-6(7(9)10)5-3-2-4-12-5;/h2-4H,1H3,(H,9,10);1H3/b8-6-; |
| SMILES | [NH4+].CO\N=C(/C(=O)[O-])\c1occc1 |
| Nombre IUPAC | azanio;(2Z)-2-(furan-2-il)-2-metoxiiminoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0641 |